Learn More
TrippNT Porte-flacons
Évitez les déversements et les accidents avec ces porte-flacons. Les porte-pissettes permettent d’organiser les solutions de lavage et de les garder à portée de main.
37.04€
Spécification
Type de produit | Porte-flacons |
---|---|
Matériau | Plastique résistant aux produits chimiques |
Code produit | Marque | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11776758
|
TrippNT
63526-40 |
1 | Flacons à compresser (500 ml) |
37.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Évitez les déversements et les accidents avec ces porte-flacons.Les porte-pissettes permettent d’organiser les solutions de lavage et de les garder à portée de main.
- Porte-flacons pour flacons souples de 500 ml ou 1 l
- Peut être fixé sur un mur, une hotte ou une paillasse à l’aide d’adhésif double face
- Fabriqué en PVC robuste
- Convient aux pissettes standard
Spécification
Porte-flacons | |
Plastique résistant aux produits chimiques |