Learn More
Thermo Scientific™ Gélose tryptone soja en emballage stérile triple couche avec indicateur PHV
Assurez la surveillance de vos environnements les plus réglementés à l’aide de boîtes à triple emballage Thermo Scientific™, conçues pour les applications passives et actives d’échantillonnage de l’air.
288.00€ - 322.00€
Spécification
Couleur | Ivoire, transparent |
---|---|
Contenu et stockage | 2 à 25°C |
Description | Gélose tryptone soja en emballage stérile triple couche avec indicateur PHV |
Origine de la fabrication | Allemagne |
Type de produit | Gélose |
Code produit | Marque | Description | Format | Quantité | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Format | Quantité | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15426030
|
Thermo Scientific™
PO5500B |
Gélose tryptone soja en emballage stérile triple couche avec indicateur PHV | Monoplaque de 90 mm | 100/boîte | Allemagne |
288.00€
Pack de 100 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15466030
|
Thermo Scientific™
PO5510D |
Gélose tryptone soja en emballage stérile triple couche avec indicateur PHV | Boîte contact de 55 mm | 100/boîte | Allemagne |
322.00€
Pack de 100 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Découvrez une fiabilité optimale en salle blanche grâce aux boîtes de gélose tryptone soja Thermo Scientific™ à emballage stérile triple couche, livrées avec un indicateur de PHV.
Ayez confiance en vos résultats et garantissez une fertilité optimale du milieu grâce à ces boîtes contenant un indicateur d’exposition au peroxyde d’hydrogène vaporisé (PHV), conçues pour confirmer l’intégrité du matériau d’emballage et de l’étanchéité pendant l’exposition au PHV.Trois couches de protection réduisent le risque de contamination :
- Film primaire avec patch de contrôle de l’humidité
- Film barrière PHV secondaire avec sachet desséchant immobilisé
- Cache anti-poussière en guise de film tertiaire
L’utilisation de boîtes dotées d’une meilleure durée de conservation et pouvant être stockées à température ambiante offre une solution économique, minimisant ainsi les frais de validation des nouveaux lots et les coûts de réfrigération
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Spécification
Ivoire, transparent | |
Gélose tryptone soja en emballage stérile triple couche avec indicateur PHV | |
Gélose | |
100/boîte |
2 à 25°C | |
Allemagne | |
Triple emballage - traité par irradiation |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 43 semaines