Learn More
H-B DURAC™ SP Scienceware™ Densimètres à triple échelle pour bières et vins
Les densimètres à triple échelle pour bières et vins DURAC permettent un brassage et une vinification optimales.Comprend trois échelles, de gravité spécifique, d’alcool volumétrique potentiel (AVP) et de Brix, qui fournissent des points de données précieux lors de l’élaboration de la bière, du vin, du komobucha, de l’hydromel, du cidre, et plus encore dans n’importe quel réglage.
Marque: H-B DURAC™ B61800-6000
Description
- Détermine si la trempe initiale ou le moût est d’une qualité acceptable pour obtenir les résultats souhaités
- Surveille le processus de fermentation pour voir si des variables doivent être modifiées
- Détermine lorsque la fermentation est terminée
- Calcule la teneur approximative en alcool du produit fini ; de 0 à 20 % par volume
- Fabrication en stricte conformité avec les normes NIST décrites dans la circulaire NBS 555 Military STD-45662A et ISO 17025, le cas échéant.
- Satisfait ou dépasse les tolérances de précision et de spécifications physiques établies par la circulaire NIST 55, l’American Society of testing Materials e100-10 ou l’American Petroleum Institute
- Sans plomb ni mercure
Disponible en 3 styles :
- Incassables.
- Toute conception en plastique, incassable élimine les risques de contamination dus à la casse de l’instrument
- Conception de surface plane facile à lire
- PC
- Le polycarbonate de qualité optique fournit une clarté semblable au verre avec une résistance à la casse pour éliminer le risque de contamination dû à la rupture de l’instrument
- Des bandes à code couleur indiquent lorsque la fermentation est terminée ; police facile à lire
- Verre
- La conception en verre standard permet une surveillance peu coûteuse de la fermentation
- Des bandes à code couleur indiquent lorsque la fermentation est terminée ; police facile à lire
Informations sur la commande
Recommande les tests dans une cuve à densimètre (vendue séparément).
Prestations de service
Garantie 1 an
Spécification
1 | |
± 0,002 SPGR ; 0,5° Brix | |
NIST | |
Cuve de densimètre ; thermomètre | |
0 à 35° | |
Brassage de la bière ; fabrication du vin | |
20°C |
Densimètre à alcool | |
0,002 sp.gr. ; 0,5° Brix ; ABV : 0,5% | |
300 mm | |
Tableau de conversion | |
Grenaille d’acier | |
0,99 à 1,162 |
Toutes les échelles sont destinées à être lues avec des liquides à 68°F (20°C).Un tableau de conversion est inclus pour ajuster des températures variables.Pour obtenir des résultats précis, le densimètre doit toujours être utilisé avec un thermomètre (vendu séparément).