Learn More
Hydroxyde de triphénylétain, Thermo Scientific™
Code produit. 11394859
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-87-9
Formule moléculaire C18H18OSn
Poids moléculaire (g/mol) 369.05
Numéro MDL MFCD00013928
Clé InChI ZJIGGMIMCKZRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenyltin hydroxide, fentin hydroxide, triphenylstannanol, vancide ks, hydroxytriphenyltin, hydroxytriphenylstannane, erithane, fenolovo, tenhide, stannane, hydroxytriphenyl
CID PubChem 6327657
Nom IUPAC triphénylétain ; hydrate
SMILES O.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyltin hydroxide
Point de fusion 122°C to 124°C
Couleur Blanc
Formule linéaire (C6H5)3SnOH
Quantité 100 g
Numéro UN UN3146
Merck Index 14,9745
Informations sur la solubilité Slightly soluble in alcohol, toluene
Poids de la formule 367.01
Forme physique Poudre