Learn More
Hydrure de triphénylétain, 97 %
62.59€ - 248.00€
Identifiants chimiques
CAS | 892-20-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H16Sn |
Numéro MDL | MFCD00003004 |
Synonyme | Triphenylstannane |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsL’hydrure de triphénylétain est utilisé comme source“ de H·” pour générer des radicaux ou cliver des liaisons carbone-oxygène. Et il est également utilisé dans les peintures anti-salissures.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
892-20-6 | |
C18H16Sn | |
MFCD00003004 | |
Triphenylstannane |
Spécification
Triphenyltin hydride | |
26°C to 28°C | |
162°C to 168°C (0.5 mmHg) | |
C18H16Sn | |
1.637 | |
UN3146 | |
Air and moisture sensitive | |
Insoluble in water. | |
97% |
892-20-6 | |
1.374 | |
>110°C (230°F) | |
(C6H5)3SnH | |
MFCD00003004 | |
3544353 | |
Triphenylstannane | |
351.02 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H331
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-967-8
missing translation for 'rtecsNumber' : WH8882000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : −30° à −10°C