Learn More
Triphénylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.50€ - 148.00€
Identifiants chimiques
CAS | 789-25-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H15Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 259.403 |
Numéro MDL | MFCD00003003 |
Clé InChI | BZLZKLMROPIZSR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triphenylsilane, benzene, 1,1',1-silylidynetris, triphenylsilyl, tri phenyl silicon, triphenylsilyl radical, triphenylsilane 5g, 1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-silylidynetrisbenzene; nsc 12565; triphenylhydrosilane |
CID PubChem | 6327682 |
Nom IUPAC | triphénylsilicone |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11414693
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11605.09 |
10 g |
50.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424693
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11605.18 |
50 g |
148.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Triphenylsilane acts as a reactant or reagent for catalytic hydrogen deuterium exchange reactions of silanes, to be oxidized by carbon nanotube-gold nanohybrids, for hydrolysis by ruthenium complexes, for hydrosilylation to produce enolsilanes, for synthesis of bromosilanes, for ozone oxidation of silyl-alkenes for synthesis of α-O-silylated acyloin derivatives. It is used to synthesize hydrido silyl and bis(silyl) bis(imidazolinylidene) nickel complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe triphénylsilane est un réactant ou réactif dans les réactions catalytiques d’échange d’hydrogène-deutérium des silanes, est oxydé par des nanotubes de carbone-nanohybrides d’or, est utilisé pour l’hydrolyse par des complexes de ruthénium, pour l’hydrosilylation pour produire des énolsilanes, pour la synthèse des bromosilanes, pour l’oxydation par l’ozone des silyl-alcènes pour la synthèse de dérivés d’acyloïnes α-O-silylés. Il est utilisé pour synthétiser des complexes de nickel à hydrure de silyle et bis(silyl) bis(imidazolinylidène).
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
789-25-3 | |
259.403 | |
BZLZKLMROPIZSR-UHFFFAOYSA-N | |
6327682 | |
C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
C18H15Si | |
MFCD00003003 | |
triphenylsilane, benzene, 1,1',1-silylidynetris, triphenylsilyl, tri phenyl silicon, triphenylsilyl radical, triphenylsilane 5g, 1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-silylidynetrisbenzene; nsc 12565; triphenylhydrosilane | |
triphénylsilicone |
Spécification
159°C to 163°C (3mmHg) | |
42°C to 44°C | |
C18H15Si | |
978182 | |
triphenylsilane, benzene, 1,1',1-silylidynetris, triphenylsilyl, tri phenyl silicon, triphenylsilyl radical, triphenylsilane 5g, 1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-silylidynetrisbenzene; nsc 12565; triphenylhydrosilane | |
BZLZKLMROPIZSR-UHFFFAOYSA-N | |
triphénylsilicone | |
6327682 | |
99% |
Triphenylsilane | |
789-25-3 | |
MFCD00003003 | |
76°C (169°F) | |
Soluble in methanol. Decomposes in water. | |
C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 | |
259.403 | |
260.41 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 212-333-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only