Learn More
(Triphénylphosphoranylidène)acétonitrile, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10795863
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
CAS 16640-68-9
Point de fusion 189.0°C to 198.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C20H16NP
Formule linéaire (C6H5)3P=CHCN
Numéro MDL MFCD00567633
Quantité 5 g
Synonyme triphenylphosphoranylidene acetonitrile, 2-triphenylphosphoranylidene acetonitrile, acetonitrile, triphenylphosphoranylidene, 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetonitrile, 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene acetonitrile, acmc-1c6hd, ksc493a4b, cyanomethylenetriphenylphosphorane, cyanomethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetonitrile, 2-triphenylphosphoranylidene acetonitrile, acetonitrile, triphenylphosphoranylidene, 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetonitrile, 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene acetonitrile, acmc-1c6hd, ksc493a4b, cyanomethylenetriphenylphosphorane, cyanomethylene triphenylphosphorane
Clé InChI APISVOVOJVZIBA-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 301.33
CID PubChem 85524
Poids de la formule 301.33
Pourcentage de pureté 96%