Learn More
Oxyde de triphénylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.60€ - 231.00€
Identifiants chimiques
CAS | 791-28-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H15OP |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.29 |
Numéro MDL | MFCD00002080 MFCD03458802 |
Clé InChI | FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid |
CID PubChem | 13097 |
ChEBI | CHEBI:36601 |
Nom IUPAC | Diphénylphosphorylbenzène |
SMILES | O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10447910
|
Thermo Scientific Acros
140430250 |
25 g | Flacon en verre |
27.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10457910
|
Thermo Scientific Acros
140431000 |
100 g | Flacon en verre |
73.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11935801
|
Thermo Scientific Acros
140435000 |
500 g | Flacon en verre |
231.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
791-28-6 | |
278.29 | |
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N | |
13097 | |
Diphénylphosphorylbenzène |
C18H15OP | |
MFCD00002080 MFCD03458802 | |
triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid | |
CHEBI:36601 | |
O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
Triphenylphosphine oxide | |
154.0°C to 158.0°C | |
>360.0°C | |
Authentique | |
C18H15OP | |
MFCD00002080 MFCD03458802 | |
14,337; 16,368 | |
Solubility in water: slightly soluble. | |
O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
278.29 | |
CHEBI:36601 | |
99% |
791-28-6 | |
Brun-rose à blanc | |
180°C | |
98.5% min. (HPLC) | |
(C6H5)3P(O) | |
16,IV,1011 | |
triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid | |
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N | |
Diphénylphosphorylbenzène | |
13097 | |
278.29 | |
Poudre ou flocons cristallins |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-338-8
- Triphenylphosphine oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only