Learn More
Triphénylphosphine, flocons, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
49.70€ - 510.00€
Identifiants chimiques
CAS | 603-35-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H15P |
Poids moléculaire (g/mol) | 262.29 |
Numéro MDL | MFCD00003043 MFCD20489348 |
Clé InChI | RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin |
CID PubChem | 11776 |
Nom IUPAC | triphenylphosphane |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11438036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14089.30 |
250 g |
49.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14089.0B |
1000 g |
141.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11448036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14089.0I |
5000 g |
510.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
In the synthesis of organic compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds, and as a polymerization initiatorTriphenylphosphine is used in the synthesis of organic compounds due to its nucleophilicity and its reducing character. It is involved in the synthesis of biaryl compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds. As a reducing agent, it is used to prepare aromatic amines from the corresponding aromatic N-oxides. The anionic phosphine is usually isolated as the trisodium salt, which reacts with rhodium to form a complex that finds use in industrial hydroformylation reactions. It is also used to prepare Wilkinson's catalyst, RhCl(PPh3)3 useful to catalyze the hydrogenation of alkenes and tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) that is widely used to catalyse C-C coupling reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLors de la synthèse de composés organiques, de sels de phosphonium et d’autres composés du phosphore, et comme initiateur de la polymérisation, la triphénylphosphine est utilisée dans la synthèse de composés organiques en raison de son pouvoir nucléophile et de son caractère de réduction. Il est impliqué dans la synthèse de composés biaryl, de sels de phosphonium et d’autres composés du phosphore. En tant qu’agent réducteur, il est utilisé pour préparer des amines aromatiques à partir des N-oxydes aromatiques correspondants. La phosphine anionique est généralement isolée comme le sel trisodique, qui réagit avec le rhodium pour former un complexe qui trouve son application dans les réactions d’hydroformylation industrielles. Il est également utilisé pour préparer le catalyseur Wilkinson′s, RhCl(PPh3)3 utile pour catalyser l’hydrogénation des alcènes et du tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) qui est largement utilisé pour catalyser les réactions de couplage de liaisons C-C dans la synthèse organique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Identifiants chimiques
603-35-0 | |
262.29 | |
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N | |
11776 | |
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C18H15P | |
MFCD00003043 MFCD20489348 | |
triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin | |
triphenylphosphane |
Spécification
Triphenylphosphine | |
79°C to 81°C | |
360°C | |
99% | |
MFCD00003043 MFCD20489348 | |
14,9743 | |
Insoluble in water; Soluble in benzene,acetone,carbon tetrachloride,ether,and glacial acetic acidSoluble in ether,benzene,carbon tetrachloride,glacial acetic acid,acetone,chloroform and alcohol; Insoluble in water. | |
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
262.29 | |
262.29 | |
Paillettes |
603-35-0 | |
1.200 | |
181°C (358°F) | |
C18H15P | |
610776 | |
triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin | |
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N | |
triphenylphosphane | |
11776 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H373-H302-H317
P260-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P314-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 210-036-0
missing translation for 'rtecsNumber' : SZ3500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only