Learn More
Triphénylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.50€ - 685.00€
Identifiants chimiques
CAS | 603-35-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H15P |
Poids moléculaire (g/mol) | 262.29 |
Numéro MDL | MFCD00003043 MFCD20489348 |
Clé InChI | RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin |
CID PubChem | 11776 |
Nom IUPAC | Triphénylphosphane |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10143620
|
Thermo Scientific Acros
140420250 |
25 g | Flacon en plastique |
29.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10337120
|
Thermo Scientific Acros
140422500 |
250 g | Flacon en plastique |
54.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10734851
|
Thermo Scientific Acros
140420010 |
1 kg | Flacon en plastique |
181.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13478358
|
Thermo Scientific Acros
140420050 |
5 kg | Récipient en plastique |
685.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
603-35-0 | |
262.29 | |
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N | |
11776 | |
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C18H15P | |
MFCD00003043 MFCD20489348 | |
triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin | |
Triphénylphosphane |
Spécification
Triphenylphosphine | |
78.5°C to 81.5°C | |
377.0°C | |
Authentique | |
C18H15P | |
MFCD00003043 MFCD20489348 | |
01,1238; 02,443; 03,317; 04,548; 05,725; 06,643; 07,403; 11,588; 12,550; 13,308; 14,60; 15,248; 16,264; 17,389 | |
triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin | |
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N | |
Triphénylphosphane | |
11776 | |
99% |
603-35-0 | |
Blanc | |
181°C | |
98.5% min. (GC) | |
(C6H5)3P | |
16,759 | |
15,9916 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,, soluble in benzene, chloroform, acetone and ccl4,, freely soluble in diethyl ether,, slightly soluble in alcohol | |
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
262.29 | |
262.28 | |
Cristaux, poudre cristalline ou paillettes |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-036-0
missing translation for 'rtecsNumber' : SZ3500000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Triphenylphosphine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche