Learn More
Tétrafluoroborate de triphénylcarbénium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10086283
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 341-02-6
Numéro MDL MFCD00013120
Clé InChI VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylcarbenium tetrafluoroborate, trityl tetrafluoroborate, tritylium tetrafluoroborate, triphenylmethylium tetrafluoroborate, diphenylmethylbenzene tetrafluoroborate, trityl fluoroborate, triphenylmethyl fluoroborate, triphenylcarbonium tetrafluoroborate, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-1:1
CID PubChem 2723955
Nom IUPAC Diphénylméthylbenzène ; tétrafluoroborate
SMILES [B-](F)(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)[C+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
Point de fusion 205°C to 215°C
Couleur Vert à ocre-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C19H15·BF4
Formule linéaire (C6H5)3CBF4
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids moléculaire (g/mol) 330.13
Poids de la formule 330.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.