Learn More
Triphénylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458476
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Triphenylamine is used in organic light-emitting diode as hole-transporters and as a pharmaceutical intermediate. It is coated on film bases as primary photoconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La triphénylamine est utilisée dans les diodes électroluminescentes organiques comme transporteurs de trous et comme intermédiaire pharmaceutique. Elle est revêtue sur des bases de film comme photoconducteur primaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-34-9
Formule moléculaire C18H15N
Poids moléculaire (g/mol) 245.325
Numéro MDL MFCD00003020
Clé InChI ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
CID PubChem 11775
Nom IUPAC N,N-diphénylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylamine
Point de fusion 125°C to 129°C
Point d’ébullition 365°C
Quantité 25 g
Beilstein 2050487
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 245.33
Pourcentage de pureté 98%