Learn More
Iodure de triphénylphosphonium (triméthylsilylméthyl), 98 %, Thermo Scientific™
22.30€ - 64.70€
Identifiants chimiques
CAS 3739-98-8
Formule moléculaire C22H26IPSi
Poids moléculaire (g/mol) 476.41
Numéro MDL MFCD00051853
Clé InChI PPORXBBMZZFXTB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethylsilylmethyl triphenylphosphonium iodide, triphenyl trimethylsilyl methyl phosphonium iodide, triphenyl trimethylsilyl methyl phosphanium iodide, acmc-20aped, phosphonium,triphenyl trimethylsilyl methyl-, iodide 1:1
CID PubChem 22461619
Nom IUPAC triphényl(triméthylsilyl)phosphane ; iodure
SMILES [I-].C[Si](C)(C)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11380214
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00788.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11390214
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00788.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
3739-98-8
476.41
PPORXBBMZZFXTB-UHFFFAOYSA-M
22461619
[I-].C[Si](C)(C)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C22H26IPSi
MFCD00051853
trimethylsilylmethyl triphenylphosphonium iodide, triphenyl trimethylsilyl methyl phosphonium iodide, triphenyl trimethylsilyl methyl phosphanium iodide, acmc-20aped, phosphonium,triphenyl trimethylsilyl methyl-, iodide 1:1
triphényl(triméthylsilyl)phosphane ; iodure
Spécification
(Trimethylsilylmethyl)triphenylphosphonium iodide
∽185°C (decomposition)
MFCD00051853
Light and moisture sensitive
PPORXBBMZZFXTB-UHFFFAOYSA-M
triphényl(triméthylsilyl)phosphane ; iodure
22461619
98%
3739-98-8
C22H26IPSi
4070136
trimethylsilylmethyl triphenylphosphonium iodide, triphenyl trimethylsilyl methyl phosphonium iodide, triphenyl trimethylsilyl methyl phosphanium iodide, acmc-20aped, phosphonium,triphenyl trimethylsilyl methyl-, iodide 1:1
[I-].C[Si](C)(C)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
476.41
476.41
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures