Learn More
Chlorure de (triméthylsilyl)méthylmagnésium, solution à 1,3 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10746753
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13170-43-9, 109-99-9, 108-88-3
Formule moléculaire C4H11ClMgSi
Poids moléculaire (g/mol) 146.97
Numéro MDL MFCD00009916
Clé InChI NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethylsilylmethylmagnesium chloride, tmsch2mgcl, trimethylsilyl methylmagnesium chloride, trimethylsilyl methyl magnesium chloride, trimethylsilyl methylmagnesium chloride solution, me3sich2mgcl, naqatmjwcjchoz-uhfffaoysa-m, chlorotrimethylsilylmethyl magnesium, trimethylsiylmethylmagnesium chloride
CID PubChem 2734900
SMILES C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
Couleur incolore à vert
Note relative au nom 1.1M Solution in THF
% min. CAS 18.37, 80.22
% max. CAS 19.78, 81.63
Formule linéaire (CH3)3Si-CH2-MgCl
Concentration 1.2 to 1.5M
Fieser 16,118; 15,343; 12,540; 06,636; 05,724; 10,433
Densité 1.0400g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently with water.
Nom IUPAC Magnésium ; méthanidyll(triméthyl)silane ; chlorure
Poids de la formule 146.97
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.04
Quantité 800 mL
Point d’éclair −17°C
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride, 1.1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.