Learn More
(Triméthylsilyl)diazométhane, solution 2M dans hexanes, Thermo Scientific Chemicals
73.00€ - 2247.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18107-18-1, 92112-69-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10N2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.22 |
Clé InChI | ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4 |
CID PubChem | 167693 |
Nom IUPAC | diazométhyl(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10413962
|
Thermo Scientific Acros
385330050 |
5 mL | Flacon en verre |
73.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10401923
|
Thermo Scientific Acros
385330250 |
25 mL | Flacon en verre |
230.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10609433
|
Thermo Scientific Acros
385331000 |
100 mL | Flacon en verre |
668.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11925861
|
Thermo Scientific Acros
385335000 |
500 mL | Flacon en verre |
2247.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylationIdentifiants chimiques
18107-18-1, 92112-69-1 | |
114.22 | |
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4 | |
diazométhyl(triméthyl)silane |
C4H10N2Si | |
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N | |
167693 | |
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-] |
Spécification
(Trimethylsilyl)diazomethane | |
32.15, 64.47 | |
Jaune | |
96.0°C | |
C4H10N2Si | |
0.675 | |
Solubility in water: insoluble | |
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-] | |
114.22 | |
114.22 | |
Solution |
18107-18-1, 92112-69-1 | |
35.54, 67.85 | |
0.6750g/mL | |
−23°C | |
(CH3)3SiCHN2 | |
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4 | |
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N | |
diazométhyl(triméthyl)silane | |
167693 | |
Technique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
NE PAS faire vomir.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
Mention d’avertissement GHS :danger
- (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H330-Mortel par inhalation.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P331-NE PAS faire vomir.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche