Learn More
Cyanure de triméthylsilyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
48.64€ - 556.77€
Identifiants chimiques
CAS | 7677-24-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.21 |
Numéro MDL | MFCD00001765 |
Clé InChI | LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide |
CID PubChem | 82115 |
Nom IUPAC | trimethylsilanecarbonitrile |
SMILES | C[Si](C)(C)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19598.06 |
5 g |
48.64€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19598.14 |
25 g |
152.76€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19598.22 |
100 g |
556.77€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Trimethylsilyl Cyanide is used as a reagent in the preparation of optically active cyanohydrins. It is used in the derivatization of complex metabolite mixtures by GC-MS. It is employed in the preparation of Reissert compounds, which represent reactive polyamides. Further, it is used to convert pyridine-N-oxides into 2-cyanopyridine. It is also used as a cyanide source in an enantioselective organocatalytic Strecker-type reaction of aliphatic N,N-dialkylhydrazones. In addition to this, it is used as a reagent for the cyanosilylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe cyanure de triméthylsilyle est utilisé comme réactif dans la préparation des cyanohydrines optiquement actives. Il est utilisé dans la dérivatisation de mélanges complexes de métabolites par GC-MS. Il est utilisé dans la préparation de composés de Reissert, qui représentent des polyamides réactifs. De plus, il est utilisé pour convertir les pyridine N-oxydes en 2-cyanopyridine. Il est également utilisé comme source de cyanure dans une réaction de type Strecker organocatalytique énantiosélective de N,N-dialkylhydrazones aliphatiques. En outre, il est utilisé comme réactif pour la cyanosilylation des aldéhydes.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec l’eau, les agents oxydants forts, les agents réducteurs forts, les acides forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
7677-24-9 | |
99.21 | |
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N | |
82115 | |
C[Si](C)(C)C#N |
C4H9NSi | |
MFCD00001765 | |
trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide | |
trimethylsilanecarbonitrile |
Spécification
118°C to 119°C | |
11°C to 12°C | |
C4H9NSi | |
UN3383 | |
1°C (33°F) | |
Miscible with organic solvents. | |
C[Si](C)(C)C#N | |
99.21 | |
99.21 | |
Almond-like | |
Moisture sensitive |
Trimethylsilyl cyanide | |
7677-24-9 | |
MFCD00001765 | |
1737612 | |
trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide | |
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N | |
trimethylsilanecarbonitrile | |
82115 | |
97% | |
1.391 | |
0.783 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H300-H310-H330
Liquide et vapeurs très inflammables.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P310-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H300+H310+H330
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :TOXIQUE PAR INHALATION, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-657-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Trimethylsilyl cyanide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Trimethylsilyl cyanide
RUO – Research Use Only