Learn More
(Triméthylsilyl)acétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
67.60€ - 407.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1066-54-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.22 |
Numéro MDL | MFCD00008569 |
Clé InChI | CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene |
CID PubChem | 66111 |
Nom IUPAC | éthynyl(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)C#C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11405273
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12856.06 |
5 g |
67.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11415273
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12856.14 |
25 g |
186.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11425273
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12856.22 |
100 g |
407.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(Trimethylsilyl)acetylene is used in the preparation of trimethylsilanyl-propiolic acid ethyl ester by reacting with carbonochloridic acid ethyl ester as well as in the synthesis of iodoalkenes by radical addition of perfluoroalkyl iodides. It is used as a nucleophile in Friedel-Crafts type acylations and alkylations reactions, as a ligand in organometallic chemistry and an useful reagent in cycloaddition reactions. It acts as a precursor to lithium trimethylsilylacetylide It finds application in the synthesis of (±)-estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (triméthylsilyl)acétylène est utilisé dans la préparation de l’ester éthylique de l’acide triméthylsilanyl-propiolique en réagissant avec l’ester éthylique de l’acide carbonochlorique ainsi que dans la synthèse des iodoalcènes par addition radicale d’iodures de perfluoroalkyle. Il est utilisé comme nucléophile dans les acylations de type Friedel-Crafts et les réactions d’alkylations, comme ligand en chimie organométallique. C’est aussi un réactif utile dans les réactions de cycloaddition. Il agit comme un précurseur du triméthylsilylacétylide au lithium. Il trouve son application dans la synthèse de l’(±)-œstrone.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1066-54-2 | |
98.22 | |
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N | |
66111 | |
C[Si](C)(C)C#C |
C5H10Si | |
MFCD00008569 | |
trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene | |
éthynyl(triméthyl)silane |
Spécification
52°C to 53°C | |
1066-54-2 | |
HC≡CSi(CH3)3 | |
UN1993 | |
<−34°C (−29°F) | |
Miscible with organic solvents. | |
C[Si](C)(C)C#C | |
98.22 | |
98.22 | |
1.39 |
(Trimethylsilyl)acetylene | |
C5H10Si | |
MFCD00008569 | |
906752 | |
trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene | |
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N | |
éthynyl(triméthyl)silane | |
66111 | |
98% | |
0.71 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-919-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only