Learn More
Triméthylsilanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
63.10€ - 524.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1066-40-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9LiOSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.13 |
Numéro MDL | MFCD02751657 |
Clé InChI | OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt |
CID PubChem | 66110 |
Nom IUPAC | lithium(1+) trimethylsilanolate |
SMILES | [Li+].C[Si](C)(C)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15417788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61276.06 |
5 g |
63.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15427788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61276.14 |
25 g |
165.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15437788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61276.22 |
100 g |
524.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Trimethylsilanol used as a hydrophobic coat on silicate surfaces. Used as an as an antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe triméthylsilanol est utilisé comme couche hydrophobe sur des surfaces silicatées. Utilisé comme antimicrobien.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,00 mg/ml).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
1066-40-6 | |
96.13 | |
OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N | |
66110 | |
[Li+].C[Si](C)(C)[O-] |
C3H9LiOSi | |
MFCD02751657 | |
trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt | |
lithium(1+) trimethylsilanolate |
Spécification
98°C to 100°C | |
1066-40-6 | |
(CH3)3SiOH | |
UN1993 | |
4°C (39°F) | |
Soluble in water (1.00mg/ml). | |
[Li+].C[Si](C)(C)[O-] | |
96.13 | |
90.2 | |
0.814 |
Trimethylsilanol | |
C3H9LiOSi | |
MFCD02751657 | |
1361356 | |
trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt | |
OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N | |
lithium(1+) trimethylsilanolate | |
66110 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-914-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Research Use Only