Learn More
Solution de triméthylamine, pure, 4,2M (33 wt.%) dans l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Trimethylamine |
---|---|
CAS | 75-50-3, 64-17-5 |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.7500g/mL |
Point d’ébullition | 50.0°C |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Trimethylamine | |
Incolore | |
50.0°C | |
C3H9N | |
1.3630 to 1.3660 | |
04,43 | |
0.75 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,toluene,,xylene,ethylbenzene and chloroform | |
CN(C)C | |
1146 | |
59.11 | |
Pures |
75-50-3, 64-17-5 | |
0.7500g/mL | |
−20°C | |
(CH3)3N | |
MFCD00008327 | |
15,988 | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
59.11 | |
CHEBI:18139 | |
32 to 34% | |
Liquide |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-875-0
missing translation for 'rtecsNumber' : PA0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use