Learn More
Triméthylamine, 45 % p/p dans une solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
95.78€ - 277.38€
Identifiants chimiques
CAS | 75-50-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 59.11 |
Numéro MDL | MFCD00008327 |
Clé InChI | GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 |
CID PubChem | 1146 |
ChEBI | CHEBI:18139 |
SMILES | CN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11336219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043282.AP |
500 mL |
95.78€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043282.K4 |
2.5 L |
277.38€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Trimethylamine solution used in research. As flavoring agents and adjuvants. Trimethylamine is used in the synthesis of choline, tetramethylammonium hydroxide, plant growth regulators, strongly basic anion exchange resins, dye leveling agents and a number of basic dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-50-3 | |
59.11 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
1146 | |
CN(C)C |
C3H9N | |
MFCD00008327 | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
CHEBI:18139 |
Spécification
Trimethylamine | |
-2°C | |
30°C | |
Unpleasant | |
MFCD00008327 | |
956566 | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
triméthylamine | |
1146 | |
59.11 | |
Liquide |
75-50-3 | |
Incolore | |
−20°C (−4°F) | |
C3H9N | |
UN1297 | |
14,9710 | |
Soluble In Water,8.9e+005mg/L. | |
CN(C)C | |
59.11 | |
CHEBI:18139 | |
45 % p/p de sol. aqueuse |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H224-H314-H302-H332-H335
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H224-H302+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :TRIMÉTHYLAMINE, SOLUTIONS AQUEUSES
missing translation for 'einecsNumber' : 200-875-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only