Learn More
Triméthylaluminium, solution à 1,0 M dans l’heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
78.99€ - 416.07€
Identifiants chimiques
CAS 75-24-1, 142-82-5
Formule moléculaire C3H9Al
Poids moléculaire (g/mol) 72.087
Numéro MDL MFCD00008252
Clé InChI JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylaluminum, trimethylaluminium, aluminum, trimethyl, trimethylalane, unii-av210lg46j, ch3 3al, aluminum trimethanide, aluminum trimethyl, trimethylaluminum solution, trimethylaluminum, elec. gr.
CID PubChem 16682925
Nom IUPAC Triméthylalumane
SMILES C[Al](C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10153502
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
189271000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
78.99€
100mL
10211373
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
189278000
800 mL Flacon en verre AcroSeal™
416.07€
800mL
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Triméthylaluminium, solution à 1,0 M dans l’heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals