Learn More
Chlorure de triméthylacétyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10522744
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3282-30-2
Formule moléculaire C5H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 120.58
Numéro MDL MFCD00000709
Clé InChI JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride
CID PubChem 62493
Nom IUPAC Chlorure de 2,2-diméthylpropanoyl
SMILES CC(C)(C)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylacetyl chloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion -56.0°C
Couleur Incolore à rose
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 105.0°C
Point d’éclair 14°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCOCl
Indice de réfraction 1.4110 to 1.4130
Quantité 1 kg
Beilstein 02, 320
Fieser 01,1229; 08,404; 11,489
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis., miscible with most common aprotic organic solvents
Viscosité 0.86 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 120.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylacetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.