Learn More
Phosphonoacétate de triméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.40€ - 406.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5927-18-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11O5P |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.11 |
Clé InChI | SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate |
CID PubChem | 80029 |
Nom IUPAC | Acétate 2-diméthoxyphosphoryl de méthyle |
SMILES | COC(=O)CP(=O)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10593301
|
Thermo Scientific Acros
140230250 |
25 g | Flacon en verre |
46.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10163380
|
Thermo Scientific Acros
140231000 |
100 g | Flacon en verre |
125.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11925801
|
Thermo Scientific Acros
140235000 |
500 g | Flacon en verre |
406.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)Identifiants chimiques
5927-18-4 | |
182.11 | |
trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate | |
Acétate 2-diméthoxyphosphoryl de méthyle |
C5H11O5P | |
SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N | |
80029 | |
COC(=O)CP(=O)(OC)OC |
Spécification
Trimethyl phosphonoacetate | |
Incolore à jaune | |
265.0°C to 268.0°C | |
Authentique | |
C5H11O5P | |
1.4360 to 1.4380 | |
1.26 | |
SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N | |
Acétate 2-diméthoxyphosphoryl de méthyle | |
80029 | |
98% |
5927-18-4 | |
1.2600g/mL | |
>112°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3O)2P(O)CH2CO2CH3 | |
02,442; 07,394; 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15 | |
trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate | |
COC(=O)CP(=O)(OC)OC | |
182.11 | |
182.11 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 227-663-
RUO – Research Use Only