Learn More
Borate de triisopropyle, 98+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758106
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
5419-55-6
C9H21BO3
188.07
MFCD00008872
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
21531
Borate de tripropan-2-yle
B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
5419-55-6
C9H21BO3
188.07
MFCD00008872
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
21531
Borate de tripropan-2-yle
B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triisopropyl borate
Point de fusion -59°C
Couleur Incolore
Densité 0.8140g/mL
Point d’ébullition 140°C
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire [(CH3)2CHO]3B
Indice de réfraction 1.3755 to 1.3775
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.814
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 188.07
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triisopropyl borate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.