Learn More
Triisopropanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13488488
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-20-3
Formule moléculaire C9H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Numéro MDL MFCD00004533
Clé InChI SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
CID PubChem 24730
Nom IUPAC 1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMILES CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Triisopropanolamine
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 190.0°C (23.0 mmHg)
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Bidon en plastique
Formule linéaire N(CH2CH(OH)CH3)3
Quantité 10 kg
Beilstein 04,762
Fieser 17,371; 12,445; 13,46
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether
Viscosité 138 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triisopropanolamine
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sicherheitshinweis