Learn More
Triisopropanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10479930
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-20-3
Formule moléculaire C9H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Numéro MDL MFCD00004533
Clé InChI SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
CID PubChem 24730
Nom IUPAC 1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMILES CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropanolamine
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 190.0°C (23.0 mmHg)
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire N(CH2CH(OH)CH3)3
Quantité 5 g
Beilstein 04,762
Fieser 17,371; 12,445; 13,46
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether
Viscosité 138 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triisopropanolamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.