Learn More
Anhydride trifluorométhanesulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453910
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Anhydride trifluorométhanesulfonique Alpha Aesar, 98 %, quantité :250 g, point d’ébullition :81°C à 83°C, point de fusion :-80°C, poids moléculaire :282,127, pourcentage de pureté :98 %, Beilstein :1813600, CAS :358-23-6, CHEBI :CHEBI:48509, densité :1,72
L’anhydride trifluorométhanesulfonique est utilisé pour convertir les phénols et l’imine en ester triflique et en groupe NTf. Il s’agit d’un puissant électrophile utilisé pour introduire le groupe triflyle dans la synthèse chimique. Il sert de réactif dans la préparation des triflates d’alkyle et de vinyle et dans la synthèse stéréosélective des donneurs d’uronate de méthyle de mannosazide. Il agit comme catalyseur de la glycosylation avec les sucres hydroxy anomériques pour préparer les polysaccharides.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride trifluorométhanesulfonique est utilisé pour convertir les phénols et l’imine en ester triflique et en groupe NTf. Il s’agit d’un puissant électrophile utilisé pour introduire le groupe triflyle dans la synthèse chimique. Il sert de réactif dans la préparation des triflates d’alkyle et de vinyle et dans la synthèse stéréosélective des donneurs d’uronate de méthyle de mannosazide. Il agit comme catalyseur de la glycosylation avec les sucres hydroxy anomériques pour préparer les polysaccharides.
Solubilité
Miscible avec le dichlorométhane. Non miscible avec les hydrocarbures.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les bases fortes, les agents oxydants puissants, les acides et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 358-23-6
Formule moléculaire C2F6O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 282.127
Numéro MDL MFCD00000408
Clé InChI WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
CID PubChem 67749
ChEBI CHEBI:48509
Nom IUPAC trifluorométhylsulfonyl trifluorométhanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoromethanesulfonic anhydride
Point de fusion -80°C
Densité 1.72
Point d’ébullition 81°C to 83°C
Formule linéaire (CF3SO2)2O
Indice de réfraction 1.321
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1813600
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with dichloromethane. Immiscible with hydrocarbons.
Poids de la formule 282.13
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.