Learn More
Acide trifluoroacétique, sel de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10367760
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2923-18-4
Formule moléculaire C2F3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.01
Numéro MDL MFCD00013217
Clé InChI UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
CID PubChem 517019
Nom IUPAC sodium trifluoroacetate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic acid, sodium salt
Note relative au nom 0.97
Point de fusion 207.0°C to 209.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CO2Na
Quantité 100 g
Beilstein 02, II, 186
Informations sur la solubilité Solubility in water: 625g/L water (25°C). Other solubilities: 131g/L in cf3cooh (30°C)
Poids de la formule 136.01
Pourcentage de pureté 0.97
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.