Learn More
Acide trifluoroacétique, qualité réactif, 99 %, Honeywell™
Code produit. 15668190
Click to view available options
Quantité:
1 Ampule
100 ml
10 AMP
10 x 10 ampoules
1 L
2 L
25 ml
5 mL
500ml
5 x 10 ampoules
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acide trifluoroacétique, acide perfluoroacétique, acide trifluoroéthanoïque, acide acétique, trifluoro, acide trifluoracétique, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI : 45892
Nom IUPAC acide 2,2,2-trifluoroacétique
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide trifluoroacétique
Formule linéaire CF3COOH
Numéro UN UN 2699
Beilstein 742035
Poids de la formule 114.02 g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™
Densité 1.489 g/ml à 20°C
Quantité 100 ml
Point d’éclair > 100°C (> 212°F)
Densité de vapeur 3.9 (par rapport à l’air)
Tension de vapeur 97.5 mmHg (20°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.