Learn More
Acide trifluoroacétique, Puriss. p.a., pour HPLC, ≥ 99,0 % (GC), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15688470
Acide trifluoroacétique, Puriss. p.a., pour HPLC, ≥ 99,0 % (GC), Honeywell Fluka™
Code produit. 15688470 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
10 x 1 ml
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
250 ml
Code produit. 15688470
Marque: Honeywell-Fluka 9170710X1ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., pour HPLC, ≥ 99,0 % (GC)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Absorbance max. 0,025 à 320 nm, max. 0,03 à 300 nm, max. 0,04 à 290 nm, max. 0,05 à 280 nm, max. 0,1 à 270 nm, max. 0,9 à 260 nm
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic acid
Note relative au nom Puriss. p.a., for HPLC, ≥99.0% (GC)
Point de fusion -15,4°C (littérature)
Point d’ébullition 72°C
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire CH(OC2H5)3
Numéro UN UN2699
Beilstein 742035
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trifluoroacétique
Poids de la formule 114.02
Pourcentage de pureté >99%
Qualité HPLC
Densité 1,489 g/ml à 20°C (lit.)
Quantité 10 x 1 ml
Point d’éclair 100°C
Conditionnement Ampoule
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide trifluoroacétique, Puriss. p.a., pour HPLC, ≥ 99,0 % (GC), Honeywell Fluka™ >