Learn More
Acide trifluoroacétique, Optima™ qualité LC/MS, Fisher Chemical™
Acide trifluoroacétique, > -99,5 %, C2HF3O2, numéro CAS-76-05-1, acide trifluoroéthanoïque, acide trifluoroacétique, cf3cooh, acide acétique, trifluoro, acide trifluoroacétique, acide perfluoroacétique, kyselina trifluorocotova, acide trifluoro acétique, acide trifluoroacétique, acidetrifluoroacétique, 50 ml
32.86€ - 221.00€
Identifiants chimiques
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nom IUPAC acide trifluoroacétique
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10155347
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
A116-05AMP
0,5 ml Ampoule
32.86€
0.50mL
10266617
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A116-1AMP
1 ml Ampoule
46.65€
1mL
10378747
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A116-2AMP
2ml Ampoule
69.20€
2mL
10125637
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A116-10X1AMP
10 ml Ampoules
221.00€
10mL
10723857
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A116-50
50 ml Verre ambré
131.00€
50mL
Description
Description
Acide trifluoroacétique, > -99,5 %, C2HF3O2, numéro CAS-76-05-1, acide trifluoroéthanoïque, acide trifluoroacétique, cf3cooh, acide acétique, trifluoro, acide trifluoroacétique, acide perfluoroacétique, kyselina trifluorocotova, acide trifluoro acétique, acide trifluoroacétique, acidetrifluoroacétique, 50 ml
  • Additif de phase mobile haute pureté idéal pour les applications de LC/MS et UHPLC-UV
  • La présence d’impuretés métalliques a été évaluée à des concentrations de l’ordre du ppb afin de minimiser la formation d’adduits métalliques
  • Examiné pour détecter les contaminants absorbant les UV afin de réduire les interférences et pour obtenir des points de comparaison plus réguliers
  • TFA est un additif de phase mobile courant qui peut fonctionner comme réactif de paire d’ions
Spécification
Identifiants chimiques
76-05-1
114.02
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
6422
acide trifluoroacétique
C2HF3O2
MFCD00004169
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CHEBI:45892
OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
0,003 AU max. à 254 nm, 0,03 AU max. à 300 nm, 0,06 AU max. à 230 nm, 0,06 AU max. à 275 nm, 0,18 AU max. à 220 nm, 0,55 AU max. à 210 nm
0,45
-15°C
Incolore
C2HF3O2
MFCD00004169
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
OC(=O)C(F)(F)F
114.02
CHEBI:45892
≥99.5%
1,535g/cm³
1 ppm max.
107 mbar 25
Trifluoroacetic Acid
76-05-1
72°C
≥99.5 %
CF3COOH
15, 9847
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
acide trifluoroacétique
6422
114.02
OPTIMA™ LC-MS
Liquide
3,9
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
DANGER !
Emergency Overview
Causes severe burns by all exposure routes. Inhalation may cause central nervous system effects. Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Hygroscopic. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici.
NFPA
Health:3
Flammability:0
Instability:0
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT : 8Corrosif
Identifiant produit
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.