Learn More
Acide trifluoroacétique, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15658310
Click to view available options
Quantité:
1 ml
2ml
50 mL
Conditionnement:
Ampoule
Glass Bottle
LC-MS Ultra, additif éluant pour UHPLC-MS
  • Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
  • Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
  • Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
  • Bruit de fond MS extrêmement faible
  • Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic Acid
Point de fusion -15°C
Point d’ébullition 72°C
Couleur Incolore
Formule linéaire CF3COOH
Numéro UN UN2699
Beilstein 742035
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trifluoroacétique
Poids de la formule 114.02g/mol
Qualité LC-MS Ultra
Densité 1,489 g/ml à 20 °C
Quantité 1 ml
Point d’éclair > 100°C (> 212°F)
Conditionnement Ampoule
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1,3 (lit.)
Densité de vapeur 3,9 (par rapport à l’air)
Tension de vapeur 97,5 mmHg (20°C)