Learn More
Acide trifluoroacétique, + de 99 %, pour HPLC, Fisher Chemical™
C2HF3O2, numéro CAS -76-05-1, acide acétique, trifluoro, c3cooh, kyselina trifluorocotova, acide perfluoroacétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoro acétique, acide trifluoro-acétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoroéthanoïque, 100 ml, 72°C, CHEBI:45892, incolore, 114,02 g/mol
67.50€ - 238.00€
Identifiants chimiques
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10112740
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
T/3258/04
25 ml
67.50€
25mL
10294110
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
T/3258/PB05
100 ml
238.00€
100mL
Description
Description
C2HF3O2, numéro CAS -76-05-1, acide acétique, trifluoro, c3cooh, kyselina trifluorocotova, acide perfluoroacétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoro acétique, acide trifluoro-acétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoroéthanoïque, 100 ml, 72°C, CHEBI:45892, incolore, 114,02 g/mol
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide trifluoroacétique, + de 99 %, pour HPLC, Fisher Chemical™