Learn More
Triéthylsilanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332286
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 597-52-4
Formule moléculaire C6H16OSi
Poids moléculaire (g/mol) 132.278
Numéro MDL MFCD00042640
Clé InChI WVMSIBFANXCZKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylsilanol, silanol, triethyl, hydroxytriethylsilane, silanol, 1,1,1-triethyl, triethyl hydroxy silane, triethyl hydroxy silicon, tesoh, c2h5 3sioh, acmc-1an47
CID PubChem 69005
Nom IUPAC triéthyl(hydroxy)silane
SMILES CC[Si](CC)(CC)O
Spécification
Point d’ébullition 154°C
Nom chimique ou matériau Triethylsilanol
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1732848
Point d’éclair 57°C (135°F)
Poids de la formule 132.28
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.433
Densité 0.86