Learn More
Tétrafluoroborate de triéthyloxonium, 1 M de solution dans le chlorure de méthylène, substances, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 175115000
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactif d’alkylationSpécification
Triethyloxonium tetrafluoroborate | |
368-39-8, 75-09-2 | |
(C2H5)3OBF4 | |
01,1210; 02,430; 03,303; 04,527; 05,691; 06,611; 07,386; 08,500; 09,482; 10,417; 15,337 | |
triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium | |
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N | |
Triéthyloxidane;tétrafluoroborate | |
2723982 | |
1.328 |
1M Solution in Methylene Chloride | |
C6H15BF4O | |
MFCD00044423 | |
1.3280g/mL | |
Solubility in water: reacts. | |
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC | |
189.99 | |
189.99 | |
500 mL |
Sécurité et traitement
- Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.