Learn More
Tétrafluoroborate de triéthyloxonium, 1 M de solution dans le chlorure de méthylène, substances, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 175111000
122.23 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylationSpécification
Triethyloxonium tetrafluoroborate | |
368-39-8, 75-09-2 | |
(C2H5)3OBF4 | |
01,1210; 02,430; 03,303; 04,527; 05,691; 06,611; 07,386; 08,500; 09,482; 10,417; 15,337 | |
triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium | |
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N | |
Triéthyloxidane;tétrafluoroborate | |
2723982 | |
Flacon en plastique | |
100 mL |
1M Solution in Methylene Chloride | |
C6H15BF4O | |
MFCD00044423 | |
1.3280g/mL | |
Solubility in water: reacts. | |
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC | |
189.99 | |
189.99 | |
1.328 |
Sécurité et traitement
- Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.