Learn More
Trifluorhydrate de triéthylamine, ca 37 % HF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313526
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Triethylamine trihydrofluoride acts as a mild and selective fluorinating agent used in the synthesis of acid fluorides and alkyl fluorides. It is also used in the synthesis of vicinal difluorides from epoxides, 3-fluoroazetidine. It is utilized as a selective reagent for the cleavage of O-silyl groups in carbohydrates, nucleotides and cyanohydrins. It is actively involved in the electrochemical fluorodeiodination of alkyl iodides and fluorodesilylation in beta-lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triethylamine trihydrofluoride agit comme un agent fluorescent léger et sélectif utilisé dans la synthèse des fluorures acides et des fluorures d’alkyle. Il est également utilisé dans la synthèse de difluorures vicinaux à partir d’époxydes 3-fluoroazétidine. Il est utilisé comme réactif sélectif pour le clivage des groupes O-silyles dans les glucides, les nucléotides et les cyanohydrines. Il participe activement à la fluorodésiodation électrochimique des iodures d’alkyle et à la fluorodésilylation dans les bêta-lactames.
Solubilité
Miscible à de l’eau, du chloroforme et des hexanes.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et le verre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73602-61-6
Formule moléculaire C6H18F3N
Poids moléculaire (g/mol) 161.212
Numéro MDL MFCD00043294
Clé InChI IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3
CID PubChem 175505
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine;trihydrofluorure
SMILES CCN(CC)CC.F.F.F
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine trihydrofluoride
Point de fusion -29°C
Densité 0.99
Point d’ébullition 70°C (15 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Notes de pourcentage du dosage ≈HF à 37 %
Formule linéaire (CH3CH2)3N·3HF
Indice de réfraction 1.3915
Quantité 100 g
Numéro UN UN1790
Beilstein 5522945
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform and hexanes.
Poids de la formule 161.21