Learn More
Triéthylamine trihydrofluorure, ca. 37 % HF, Thermo Scientific Chemicals
83.70€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 73602-61-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15N·3HF |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.21 |
Numéro MDL | MFCD00043294 |
Clé InChI | IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3 |
CID PubChem | 175505 |
Nom IUPAC | N,N-diéthylethanamine;trihydrofluorure |
SMILES | CCN(CC)CC.F.F.F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10081601
|
Thermo Scientific Acros
350620250 |
25 mL | Flacon en plastique |
83.70€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10511194
|
Thermo Scientific Acros
350621000 |
100 mL | Flacon en plastique |
202.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
73602-61-6 | |
161.21 | |
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N | |
175505 | |
CCN(CC)CC.F.F.F |
C6H15N·3HF | |
MFCD00043294 | |
triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3 | |
N,N-diéthylethanamine;trihydrofluorure |
Spécification
Triethylamine trihydrofluoride, ca. 37% HF | |
-29.0°C | |
0.9890g/mL | |
87°C | |
97% | |
(C2H5)3N·3HF | |
MFCD00043294 | |
triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3 | |
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diéthylethanamine;trihydrofluorure | |
175505 | |
97% |
73602-61-6 | |
Jaune à marron | |
70.0°C (15.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H15N·3HF | |
1.3860 to 1.3920 | |
0.989 | |
Solubility in water: soluble | |
CCN(CC)CC.F.F.F | |
161.21 | |
161.21 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 277-550-5
- Triethylamine trihydrofluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.