Learn More
Triéthylamine, 99,7 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
23.92€ - 543.71€
Identifiants chimiques
CAS 121-44-8
Numéro MDL MFCD00009051
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10621643
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
219510050
5 g
25.93€
5g
10741301
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
219510500
50 g
23.92€
50g
10184473
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific
219510010
1 kg
96.68€
1kg
10659283
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
219510025
2.5 kg
192.96€
2.50kg
10438643
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
219510100
10 kg
543.71€
10kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
121-44-8
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
8471
N,N-diéthylethanamine
MFCD00009051
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
CHEBI:35026
CCN(CC)CC
Spécification
Triethylamine
121-44-8
0.7280g/mL
−11°C
99.6% min. (GC)
C6H15N
1.3990 to 1.4010
04, 99
15, 9831
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
N,N-diéthylethanamine
8471
0.36 mPa.s (20°C)
69mbar at 20°C
Extra pur
99.7%
-115.0°C
90.0°C
Authentique
Flacon en verre
(C2H5)3N
MFCD00009051
01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336
0.728
Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
CCN(CC)CC
101.19
CHEBI:35026
101.19
99.7%
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Toxique par inhalation.
Toxique par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-469-4
missing translation for 'rtecsNumber' : YE0175000
missing translation for 'tsca' : TSCA