Learn More
Triéthylaluminium, solution 0,6 M dans l’heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10198102
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-93-8, 142-82-5
Formule moléculaire C6H15Al
Poids moléculaire (g/mol) 114.17
Numéro MDL MFCD00009015
Clé InChI VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylaluminum, triethylaluminium, aluminum, triethyl, triethylalane, unii-h426e9h3tt, triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes, triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene, triethyl-aluminum, triethyl aluminum, triethyl-aluminum
CID PubChem 16682930
Nom IUPAC Triéthylalumane
SMILES CC[Al](CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylaluminium
Note relative au nom 0.6M Solution in Heptane
Couleur Incolore
Densité 0.6880g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire Al(CH2CH3)3
Quantité 800 mL
Merck Index 15, 326
Gravité spécifique 0.688
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Poids de la formule 114.17
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylaluminium, 0.6M solution in heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.