Learn More
Triéthoxysilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
55.80€ - 616.00€
Identifiants chimiques
CAS | 998-30-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.268 |
Numéro MDL | MFCD00009061 |
Clé InChI | PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified |
CID PubChem | 6327710 |
Nom IUPAC | triéthoxysilicone |
SMILES | CCO[Si](OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22063.09 |
10 g |
55.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22063.18 |
50 g |
164.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22063.30 |
250 g |
616.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Triethoxysilane is raw material for synthesis of silane addition agent and silicon oil. It is used as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe triéthoxysilane est une matière première dans la synthèse de l’agent d’addition de silane et de l’huile de silicone. Il est utilisé comme agent réducteur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, des bases, de l’eau / de l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
998-30-1 | |
163.268 | |
PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N | |
6327710 | |
CCO[Si](OCC)OCC |
C6H15O3Si | |
MFCD00009061 | |
triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified | |
triéthoxysilicone |
Spécification
134°C to 135°C | |
-170°C | |
C6H15O3Si | |
MFCD00009061 | |
1738989 | |
triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified | |
PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N | |
triéthoxysilicone | |
6327710 | |
96% | |
Moisture sensitive |
Triethoxysilane | |
998-30-1 | |
(CH3CH2O)3SiH | |
UN3384 | |
26°C (78°F) | |
Insoluble in water. Soluble in organic solvents. | |
CCO[Si](OCC)OCC | |
163.268 | |
164.28 | |
1.377 | |
0.885 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H330-H314-H318-H226
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H315-H318-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :TOXIQUE PAR INHALATION, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-650-7
missing translation for 'rtecsNumber' : VV6682000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only