Learn More
Solution de triéthanolamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
54.00€ - 114.00€
Identifiants chimiques
CAS 9005-65-6
Formule moléculaire (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Poids moléculaire (g/mol) 604.82
Numéro MDL MFCD00082107
Clé InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
Nom IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyl (9E)-octadec-9-énoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
12972215
BIOPHARMA
Afficher les documents
Fisher Chemical
A 050 100
100 mL Flacon
54.00€
100mL
12982215
BIOPHARMA
Afficher les documents
Fisher Chemical
A 050 250
250 mL Flacon
77.00€
250mL
12992215
BIOPHARMA
Afficher les documents
Fisher Chemical
A 050 500
500 mL Flacon
114.00€
500mL
Identifiants chimiques
9005-65-6
604.82
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MFCD00082107
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyl (9E)-octadec-9-énoate
Spécification
Triethanolamine
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Liquide
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyl (9E)-octadec-9-énoate
Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
9005-65-6
MFCD00082107
1 g/L
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
604.82
H2O
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois.(12 mois après l’ouverture)
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de triéthanolamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™