Learn More
Chlorhydrate de triéthanolamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
48.90€ - 672.00€
Identifiants chimiques
CAS | 637-39-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16ClNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.648 |
Numéro MDL | MFCD00012596 |
Clé InChI | HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy |
CID PubChem | 101814 |
Nom IUPAC | 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol ; chlorhydrate |
SMILES | C(CO)N(CCO)CCO.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11407627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15678.30 |
250 g |
48.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15678.0B |
1000 g |
154.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11417627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15678.0I |
5000 g |
672.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Protein purification reagent Triethanolamine hydrochloride serves as a protein purification reagent, an emulsifier and a surfactant. It is used in the study of chemical cross linking of chloroplast coupling factor and acts as a medium for assaying adenosine diphosphate (ADP). It acts as an organic additive in the grinding of cement clinker and as a complexing agent for aluminum ions in aqueous solutions. It is used for the neutralization of fatty acids and adjusting buffer pH as well as utilized to dissolve oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsRéactif de purification des protéines Le chlorhydrate de triéthanolamine sert de réactif de purification des protéines, d’émulsifiant et de surfactant. Il est utilisé dans l’étude de la réticulation chimique du facteur de couplage chloroplastique et sert de milieu pour l’analyse de l’adénosine diphosphate (ADP). Il agit comme additif organique dans le broyage du clinker de ciment et comme agent complexant pour les ions d’aluminium dans des solutions aqueuses. Il est utilisé pour la neutralisation des acides gras et l’ajustement du pH tampon ainsi que pour la dissolution des huiles.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
637-39-8 | |
185.648 | |
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N | |
101814 | |
C(CO)N(CCO)CCO.Cl |
C6H16ClNO3 | |
MFCD00012596 | |
triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy | |
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol ; chlorhydrate |
Spécification
Triethanolamine hydrochloride | |
177°C to 179°C | |
(HOCH2CH2)3N·HCl | |
3909940 | |
14,9665 | |
Soluble in water. | |
C(CO)N(CCO)CCO.Cl | |
185.648 | |
185.65 |
637-39-8 | |
C6H16ClNO3 | |
MFCD00012596 | |
Hygroscopic | |
triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy | |
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N | |
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol ; chlorhydrate | |
101814 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-284-2
missing translation for 'rtecsNumber' : KL9346500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only