Learn More
Triéthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 102-71-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.19 |
Numéro MDL | MFCD00002855 |
Clé InChI | GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35 |
CID PubChem | 7618 |
ChEBI | CHEBI:28621 |
Nom IUPAC | 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol |
SMILES | C(CO)N(CCO)CCO |
Description
Protein purification reagent Triethanolamine acts as an organic additive in the grinding of cement clinker and as a complexing agent for aluminum ions in aqueous solutions. It is used as an emulsifier and a surfactant. It finds application in common products like dishwashing liquids, general cleaners, hand cleaners, shaving cream, metalworking fluids, liquid laundry detergents, paints and printing inks. It is used for the neutralization of fatty acids and adjusting buffer pH as well as utilized to dissolve oils. It acts as an effective complexing agent in electroless plating. Further, it is used in hair care products like hair dyes and wave sets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa triéthanolamine réactif de purification des protéines agit comme additif organique dans le broyage du clinker de ciment et comme agent complexant pour les ions d’aluminium dans des solutions aqueuses. Il est utilisé comme émulsifiant et comme surfactant. Il trouve l’application dans des produits courants tels que les liquides de lavage de vaisselle, les nettoyants généraux, les nettoyants manuels, la crème à raser, les fluides métallurgiques, les détergents pour lessive liquide, les peintures et les encres d’impression. Il est utilisé pour la neutralisation des acides gras et l’ajustement du pH tampon ainsi que pour la dissolution des huiles. Il agit comme un agent complexant efficace dans le placage sans électrolyse. De plus, il est utilisé dans les produits de soins capillaires comme les colorants capillaires et les solutions frisantes.
Solubilité
Miscible à l’eau, au méthanol, à l’acétone, à l’éther, au tétrachlorure de carbone, au n-heptane et au chloroforme. Légèrement soluble dans l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique, incompatible avec les acides, les agents oxydants, les agents réducteurs et les métaux.
Identifiants chimiques
102-71-6 | |
149.19 | |
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N | |
7618 | |
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol |
C6H15NO3 | |
MFCD00002855 | |
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35 | |
CHEBI:28621 | |
C(CO)N(CCO)CCO |
Especificaciones
Triethanolamine | |
19°C to 21°C | |
206°C to 207°C (15 mmHg) | |
Ammonia-like | |
(HOCH2CH2)3N | |
MFCD00002855 | |
Hygroscopic; Light sensitive | |
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35 | |
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N | |
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol | |
7618 | |
149.19 |
102-71-6 | |
1.124 | |
185°C (365°F) | |
C6H15NO3 | |
1.485 | |
1699263 | |
14,9665 | |
Miscible with water,methanol,acetone,ether,carbon tetrachloride,n-heptane and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether. | |
C(CO)N(CCO)CCO | |
149.19 | |
CHEBI:28621 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P260-P280-P302+P352-P314-P333+P313-P362-P501c
H317-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 203-049-8
missing translation for 'rtecsNumber' : KL9275000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only