Learn More
Tridodécylamine 90 %, Thermo Scientific Chemicals
68.14€ - 183.92€
Identifiants chimiques
CAS | 102-87-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C36H75N |
Poids moléculaire (g/mol) | 522 |
Numéro MDL | MFCD00008971 |
Clé InChI | SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tridodecylamine, trilaurylamine, tri-n-dodecylamine, alamine 304, tridodecyl amine, adogen 360, 1-dodecanamine, n,n-didodecyl, n,n-didodceyl-1-dodecanamine, n,n-didodecyl-1-dodecanamine, unii-sf36t21u17 |
CID PubChem | 7624 |
Nom IUPAC | N,N-didodécyldodécane-1-amine |
SMILES | CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10240041
|
Thermo Scientific Acros
421620250 |
25 g | Flacon en verre |
68.14€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10250041
|
Thermo Scientific Acros
421621000 |
100 g | Flacon en verre |
183.92€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
102-87-4 | |
522 | |
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N | |
7624 | |
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC |
C36H75N | |
MFCD00008971 | |
tridodecylamine, trilaurylamine, tri-n-dodecylamine, alamine 304, tridodecyl amine, adogen 360, 1-dodecanamine, n,n-didodecyl, n,n-didodceyl-1-dodecanamine, n,n-didodecyl-1-dodecanamine, unii-sf36t21u17 | |
N,N-didodécyldodécane-1-amine |
Specifications
Tridodecylamine | |
102-87-4 | |
Jaune | |
450°C | |
Authentique | |
C36H75N | |
1.4568 to 1.4588 | |
0.82 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC | |
522 | |
522 | |
Liquide |
90% | |
16°C | |
0.8200g/mL | |
216°C | |
90% | |
(CH3(CH2)11)3N | |
MFCD00008971 | |
tridodecylamine, trilaurylamine, tri-n-dodecylamine, alamine 304, tridodecyl amine, adogen 360, 1-dodecanamine, n,n-didodecyl, n,n-didodceyl-1-dodecanamine, n,n-didodecyl-1-dodecanamine, unii-sf36t21u17 | |
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-didodécyldodécane-1-amine | |
7624 | |
90% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Éviter de respirer les poussières/fumées/
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-063-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tridodecylamine
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.