Learn More
Chlorure de tricyclohexylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15471768
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Tricyclohexyltin chloride is used in the preparation of dicyclohexyl disulfide. It is also used in the synthesis of organotin derivatives of 2-thiophene carboxylic acid as enzyme inhibitors and antibacterial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de tricyclohexyltine est utilisé dans la préparation du disulfure de dicyclohexyle. Il est également utilisé dans la synthèse de dérivés organotinés de l’acide 2-thiophène carboxylique comme inhibiteurs enzymatiques et agents antibactériens.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, le toluène et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3091-32-5
Formule moléculaire C18H33ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 403.622
Numéro MDL MFCD00003817
Clé InChI OJVZYIKTLISAIH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tricyclohexyltin chloride, stannane, chlorotricyclohexyl, chlorotricyclohexyltin, chloro tricyclohexyl stannane, tin, chlorotricyclohexyl, tricyclohexyltinchloride, acmc-1ck6z, tricyclohexylchlorotin
CID PubChem 76539
Nom IUPAC chloro(tricyclohexyl)stannane
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricyclohexyltin chloride
Point de fusion 123°C to 125°C
Formule linéaire (C6H11)3SnCl
Quantité 5 g
Numéro UN UN3146
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether,toluene and chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 403.6
Pourcentage de pureté 97%