Learn More
Cytiva Colonnes IEX pré-emballées Q HR 16/10 Tricorn™ Mono™
Milieux d’échange d’anions forts, préconditionnés dans des colonnes, conçus pour les séparations haute performance en laboratoire de protéines et autres biomolécules basées sur la charge ou le point isoélectrique
Marque: Cytiva 17-0506-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étape de polissage rapide, efficace et économique pour la purification des protéines, des peptides, etc. lorsque la pureté est importante
- Colonnes prêtes à l’emploi pour une optimisation pratique du développement de procédés
- Microbilles monodispersées poreuses pour une purification haute résolution et une capacité élevée
- Le volume de lit de 20 ml de la colonne offre une grande capacité
- Associent une haute capacité à une grande vitesse d’écoulement et une faible contre-pression pour réduire les temps de cycle du processus et augmenter la productivité
- Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
Spécification
Tous les tampons courants sauf les agents oxydants et réactifs à haute concentration, le DMSO, le DMF et l’acide formique | |
20 ml | |
16mm | |
3,93 in | |
10°ml/min | |
O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3 | |
2 à 12 | |
Microbille monodispersée poreuse en PS / divinylbenzène | |
Ion Exchange Column |
Colonne IEX préconditionnée monobille Mono Q HR | |
0,62 in | |
1 x 20 ml | |
100mm | |
Verre borosilicaté | |
435 psi | |
10 mu;m | |
4° à 30°C | |
Étape de polissage dans la purification des protéines, peptides et autres biomolécules quand une haute pureté est requise |