Learn More
Tricine, qualité électrophorèse, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15416389
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5704-04-1
Formule moléculaire C6H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 179.17
Numéro MDL MFCD00004277
Clé InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
CID PubChem 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nom IUPAC Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricine
Point de fusion ∽183°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Formule linéaire (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Beilstein 1937804
Merck Index 14,9651
Poids de la formule 179.17
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Électrophorèse