Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricine, 99+ %, pour la biochimie
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Absorbance | (0.1 M aq. soln.) |
Nom chimique ou matériau | Tricine |
Conditions d’absorbance | (0.1M aq. soln.) |
Point de fusion | 180.0°C to 184.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 4.6 to 5.6 (1% aq. soln. at 25°C) |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tricine