Learn More
Tricine, ≥98,5 % (base sèche), ultra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15825478
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Identifiants chimiques
CAS 5704-04-1
Formule moléculaire C6H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 179.17
Numéro MDL MFCD00004277
Clé InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-Tris(Hydroxymethyl)methylglycine
CID PubChem 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nom IUPAC Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricine
Point de fusion ∼183°C (decomposition)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Formule linéaire (CH2OH)3CNHCH2COOH
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 1937804
Poids de la formule 179.17
Pourcentage de pureté ≥98.5%